2-Phenylquinoline-4-carboxylic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 132-60-5
Molecular Formula: C16H11NO2
Formula Weight: 249.27
Odour: Odourless
Melting Point: 212-218°
Beilstein Reference: 192803
Merck Reference: 14,2288
MDL No.: MFCD00006750
Formula:
C₁₆H₁₁NO₂ Punto di fusione: 212…218 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006750 CAS Number: 132-60-5 EINECS: 205-067-1 Merck Index: 14,2288 |