Stampa…
2-Aminoacetophenone hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H29117.03 H29117.09
H29117.03EA 42.5 EUR
H29117.03 H29117.09
2-Aminoacetophenone hydrochloride 97%
2-Aminoacetophenone hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 5468-37-1 Molecular Formula: C8H9NO.HCl Formula Weight: 171.63 Odour: Odourless Melting Point: ca 194° dec. MDL No.: MFCD00012873
Formula: C₈H₁₀ClNO
Punto di fusione: ∼ 194 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012873
CAS Number: 5468-37-1
EINECS: 226-787-2