Monomethyl terephthalate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl hydrogen terephthalate, 4-(Methoxycarbonyl)benzoic acid
Purity: 99+%
CAS No.: 1679-64-7
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 220-223°
Beilstein Reference: 1911082
Formula:
C₉H₈O₄ Peso molecolare: 180.16 g/mol Punto di fusione: 220…223 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002557 CAS Number: 1679-64-7 EINECS: 216-849-7 |