Stampa…
DSS (Disuccinimidyl suberate)
Fornitore: Cayman Chemical
Synonyms: DSS
13008-50 13008-100 13008-250 13008-500
CAYM13008-50EA 24.5 EUR
CAYM13008-50 CAYM13008-100 CAYM13008-250 CAYM13008-500
DSS (Disuccinimidyl suberate)
DSS (Disuccinimidyl suberate)
Formula: C₁₆H₂₀N₂O₈
Peso molecolare: 368.34 g/mol
MDL Number: MFCD00049059
CAS Number: 68528-80-3