Stampa…
DSS (Disuccinimidyl suberate) ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: DSS
H51771.ME H51771.03
H51771.MEEA 92.4 EUR
H51771.ME H51771.03
DSS (Disuccinimidyl suberate) ≥97%
DSS (Disuccinimidyl suberate)
Purity: 97% CAS No.: 68528-80-3 Molecular Formula: C16H20N2O8 Formula Weight: 368.34 Melting Point: 166-170° MDL No.: MFCD00049059
Formula: C₁₆H₂₀N₂O₈
Peso molecolare: 368,34 g/mol
Punto di fusione: 166…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049059
CAS Number: 68528-80-3