N-Acetyl-L-leucine ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 1188-21-2
Molecular Formula: C8H15NO3
Formula Weight: 173.21
Melting Point: 177-179°
Beilstein Reference: 1724849
Formula:
C₈H₁₅NO₃ Punto di fusione: 177…179 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00065131 CAS Number: 1188-21-2 EINECS: 214-706-3 |