Stampa…
(±)-Dimethyl acetylsuccinate 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
B25423.22 B25423.36
B25423.22EA 39.7 EUR
B25423.22 B25423.36
(±)-Dimethyl acetylsuccinate 96%
(±)-Dimethyl acetylsuccinate
Purity: 96% CAS No.: 10420-33-4 Molecular Formula: C8H12O5 Formula Weight: 188.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 30-33° Boiling Point: 129-134°/12mm MDL No.: MFCD00008448
Formula: C₈H₁₂O₅
Punto di ebollizione: 129…134 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 30…33 °C
Densità: 1,160
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008448
CAS Number: 10420-33-4
EINECS: 233-897-4