(±)-Diethyl acetylsuccinate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Diethyl 2-acetylsuccinate, Diethyl acetylsuccinate
Purity: 97+%
CAS No.: 1115-30-6
Molecular Formula: C10H16O5
Formula Weight: 216.23
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₁₆O₅ Punto di ebollizione: 180…183 °C (50 mmHg) Punto di fusione: –8 °C Densità: 1,081 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009157 CAS Number: 1115-30-6 EINECS: 214-223-8 |