Stampa…
Sodio clorito 25% in soluzione acquosa per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14815.0250 8.14815.1000
8.14815.0250EA 30.8 EUR
8.14815.0250 8.14815.1000
Sodio clorito 25% in soluzione acquosa per sintesi, Sigma-Aldrich®
Sodio clorito
Formula: ClNaO₂
Peso molecolare: 90.44 g/mol
Punto di ebollizione: 112
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003478
CAS Number: 7758-19-2
EINECS: 231-836-6
UN: 1908
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08672
Visualizza i codici
Boiling Point 100 °C
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)