Stampa…
7-Hydroxyflavanone ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B24720.03 B24720.06
B24720.03EA 77.7 EUR
B24720.03 B24720.06
7-Hydroxyflavanone ≥99%
7-Hydroxyflavanone
Purity: 99% CAS No.: 6515-36-2 Molecular Formula: C15H12O3 Formula Weight: 240.25 Melting Point: 187-189° Beilstein Reference: 87355
Formula: C₁₅H₁₂O₃
Peso molecolare: 240,25 g/mol
Punto di fusione: 187…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017487
CAS Number: 6515-36-2