Stampa…
6-Hydroxyflavanone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Hydroxy-2-phenylchroman-4-one
B23755.03 B23755.06
B23755.03EA 43.7 EUR
B23755.03 B23755.06
6-Hydroxyflavanone ≥98%
6-Hydroxyflavanone
Purity: 98+% CAS No.: 4250-77-5 Molecular Formula: C15H12O3 Formula Weight: 240.25 Melting Point: ca 220° dec. Beilstein Reference: 87354
Formula: C₁₅H₁₂O₃
Peso molecolare: 240,25 g/mol
Punto di fusione: ∼ 220 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017485
CAS Number: 4250-77-5