Stampa…
Flavanone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Phenylchroman-4-one
B22587.09 B22587.18
B22587.09EA 43.1 EUR
B22587.09 B22587.18
Flavanone ≥98%
Flavanone
Purity: 98+% CAS No.: 487-26-3 Molecular Formula: C15H12O2 Formula Weight: 224.26 Melting Point: 75-79° Beilstein Reference: 183227
Formula: C₁₅H₁₂O₂
Peso molecolare: 224,26 g/mol
Punto di fusione: 75…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006841
CAS Number: 487-26-3
EINECS: 207-654-8