Ytterbium(III) chloride ≥35% (w/w) in soluzione acquosa , 99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.9%
CAS No.: 10361-91-8
Molecular Formula: YbCl3
Formula Weight: 279.40(anhy)
Physical Form: Liquid
Density: 1.48
MDL No.: MFCD00011288
Formula:
Cl₃Yb Peso molecolare: 279.4 g/mol Punto di fusione: 860 Densità: 1.48 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011288 CAS Number: 10361-91-8 EINECS: 233-800-5 Merck Index: 13,10014 |