Dibenzothiophene-4-boronic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 108847-20-7
Molecular Formula: C12H9BO2S
Formula Weight: 228.08
Melting Point:
Formula:
C₁₂H₉BO₂S Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01318182 CAS Number: 108847-20-7 |