Stampa…
Benzofuran-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
233260010 233260050 233260250
ACRO233260010EA 33.4 EUR
ACRO233260010 ACRO233260050 ACRO233260250
Benzofuran-2-carboxylic acid 98%
Benzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆O₃
Punto di fusione: 195…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005848
CAS Number: 496-41-3
EINECS: 207-818-9
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 196 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %