Stampa…
Ethyl-7-methoxybenzofuran-2-carboxylat ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 7-methoxybenzofuran-2-carboxylate
B21066.03 B21066.06 B21066.14
B21066.03EA 37.1 EUR
B21066.03 B21066.06 B21066.14
Ethyl-7-methoxybenzofuran-2-carboxylat ≥97%
Ethyl-7-methoxybenzofuran-2-carboxylat
Purity: 97% CAS No.: 50551-58-1 Molecular Formula: C12H12O4 Formula Weight: 220.22 Melting Point: 83-86° MDL No.: MFCD00060510
Formula: C₁₂H₁₂O₄
Peso molecolare: 220,22 g/mol
Punto di fusione: 83…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060510
CAS Number: 50551-58-1