Stampa…
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chlorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
H50239.03 H50239.06
H50239.03EA 103 EUR
H50239.03 H50239.06
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid ≥97%
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 10242-10-1 Molecular Formula: C9H5ClO3 Formula Weight: 196.59 MDL No.: MFCD00060512
Formula: C₉H₅ClO₃
Peso molecolare: 196,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060512
CAS Number: 10242-10-1