Stampa…
1-(2-Aminophenyl)pyrrole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
L06887.03 L06887.06
L06887.03EA 24.2 EUR
L06887.03 L06887.06
1-(2-Aminophenyl)pyrrole ≥98%
1-(2-Aminophenyl)pyrrole
Purity: 98+% CAS No.: 6025-60-1 Molecular Formula: C10H10N2 Formula Weight: 158.20 Melting Point: 93-94° Beilstein Reference: 1307631
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Peso molecolare: 158,20 g/mol
Punto di fusione: 93…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005344
CAS Number: 6025-60-1
EINECS: 227-884-2