Stampa…
2,4-Dimethylpyrrole 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
319650050 319650010 319650250
ACRO319650050EA 121 EUR
ACRO319650050 ACRO319650010 ACRO319650250
2,4-Dimethylpyrrole 97%
2,4-Dimethylpyrrole
Formula: C₆H₉N
Punto di ebollizione: 165…167 °C
Densità: 0,924 g/cm³
Flash Pt: >109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192088
CAS Number: 625-82-1
EINECS: 210-912-2
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %