Stampa…
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Amino-5-cyano-2-(methylthio)pyrimidine
A19949.06 A19949.14
A19949.06EA 121 EUR
A19949.06 A19949.14
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile 97%
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Purity: 97% CAS No.: 770-30-9 Molecular Formula: C6H6N4S Formula Weight: 166.21 Melting Point: 240-243° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00023237
Formula: C₆H₆N₄S
Peso molecolare: 166,21 g/mol
Punto di fusione: 240…243 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023237
CAS Number: 770-30-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III