4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 94741-70-5
Molecular Formula: C5H3BrN4
Formula Weight: 199.01
Melting Point: 254° dec.
MDL No.: MFCD00173661
Formula:
C₅H₃BrN₄ Punto di fusione: 254 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00173661 CAS Number: 94741-70-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |