Stampa…
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(1-Imidazolyl)phenol, 4-(Imidazol-1-yl)phenol
A13211.03 A13211.06 A13211.14
A13211.03EA 25.7 EUR
A13211.03 A13211.06 A13211.14
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol ≥97%
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol
Purity: 97% CAS No.: 10041-02-8 Molecular Formula: C9H8N2O Formula Weight: 160.18 Melting Point: 204-208° Beilstein Reference: 509999
Formula: C₉H₈N₂O
Peso molecolare: 160,18 g/mol
Punto di fusione: 204…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005281
CAS Number: 10041-02-8
EINECS: 233-121-4