4-Fluoro-L-phenylalanine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 1132-68-9
Molecular Formula: C9H10FNO2
Formula Weight: 183.18
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 2416148
Formula:
C₉H₁₀FNO₂ Punto di fusione: ∼ 240 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00063064 CAS Number: 1132-68-9 |