3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Dopar, L-dopa, L-β-3,4-Dihydroxyphenyl-Alanine, 3-Hydroxy-L-tyrosine, Levodopa
Purity: 98+%
CAS No.: 59-92-7
Molecular Formula: C9H11NO4
Formula Weight: 197.19
Odour: Odourless
Melting Point: ca 295° dec.
Beilstein Reference: 2215169
Merck Reference: 14,5464
MDL No.: MFCD00002598
Formula:
C₉H₁₁NO₄ Punto di fusione: ∼ 295 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002598 CAS Number: 59-92-7 EINECS: 200-445-2 Merck Index: 14,5464 |