Stampa…
2-Chloro-L-phenylalanine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: H-Phe(2-Cl)-OH
H27135.MD H27135.03
H27135.MDEA 146 EUR
H27135.MD H27135.03
2-Chloro-L-phenylalanine ≥98%
2-Chloro-L-phenylalanine
Purity: 98+% CAS No.: 103616-89-3 Molecular Formula: C9H10ClNO2 Formula Weight: 199.64 Melting Point: 196-199° MDL No.: MFCD00077921
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Peso molecolare: 199,6 g/mol
Punto di fusione: 196…199 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077921
CAS Number: 103616-89-3