4-Chloro-D-phenylalanine ≥95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
H-D-Phe(4-Cl)-OH, (R)-2-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid, H-p-Chloro-D-Phe-OH
Purity: 95%
CAS No.: 14091-08-8
Molecular Formula: C9H10ClNO2
Formula Weight: 199.64
Melting Point: 260°
Beilstein Reference: 2416151
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00079675
Formula:
C₉H₁₀ClNO₂ Peso molecolare: 199.64 g/mol Punto di fusione: 260 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00079675 CAS Number: 14091-08-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III |