2-Chloro-D-phenylalanine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
H-D-Phe(2-Cl)-OH
H27359.03
H27359.MD
H27359.03EA
273
EUR
H27359.03
H27359.MD
2-Chloro-D-phenylalanine ≥98%
2-Chloro-D-phenylalanine
Purity: 98%
CAS No.: 80126-50-7
Molecular Formula: C9H10ClNO2
Formula Weight: 199.64
Melting Point: 211-213°
MDL No.: MFCD00077920
Formula:
C₉H₁₀ClNO₂ Peso molecolare: 199,64 g/mol Punto di fusione: 211…213 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00077920 CAS Number: 80126-50-7 |