4-Fluoro-DL-phenylalanine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 51-65-0
Molecular Formula: C9H10FNO2
Formula Weight: 183.18
Melting Point: ca 254° dec.
Beilstein Reference: 29338793
Formula:
C₉H₁₀FNO₂ Punto di fusione: ∼ 254 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002600 CAS Number: 51-65-0 EINECS: 200-113-7 |