Stampa…
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: DL-DOPA
41535.06 41535.14
41535.06EA 44.5 EUR
41535.06 41535.14
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine ≥98%
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine
Purity: 98% CAS No.: 63-84-3 Molecular Formula: C9H11NO4 Formula Weight: 197.19 Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Merck Reference: 14,3420 MDL No.: MFCD00063060
Formula: C₉H₁₁NO₄
Peso molecolare: 197,19 g/mol
Punto di fusione: 290 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063060
CAS Number: 63-84-3
EINECS: 200-566-0
Merck Index: 14,3420