4-Chloro-DL-phenylalanine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 7424-00-2
Molecular Formula: C9H10ClNO2
Formula Weight: 199.64
Melting Point: ca 265° dec.
Beilstein Reference: 2805758
Formula:
C₉H₁₀ClNO₂ Punto di fusione: ∼ 265 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002601 CAS Number: 7424-00-2 EINECS: 231-051-9 |