4-Chloro-DL-phenylalanine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₉H₁₀ClNO₂ Punto di fusione: >240 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002601 CAS Number: 7424-00-2 EINECS: 231-051-9 |
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
HPLC | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |