4-Bromo-DL-phenylalanine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
L02833.03
L02833.06
L02833.03EA
59.1
EUR
L02833.03
L02833.06
4-Bromo-DL-phenylalanine ≥98%
4-Bromo-DL-phenylalanine
Purity: 98+%
CAS No.: 14091-15-7
Molecular Formula: C9H10BrNO2
Formula Weight: 244.09
Odour: Odourless
Melting Point: ca 262° dec.
Beilstein Reference: 2212158
MDL No.: MFCD00002599
Formula:
C₉H₁₀BrNO₂ Peso molecolare: 244,09 g/mol Punto di fusione: ∼ 262 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002599 CAS Number: 14091-15-7 EINECS: 237-941-3 |