Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxide (dicumyl peroxide) 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₈H₂₂O₂ Punto di fusione: 38…41 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00036227 CAS Number: 80-43-3 EINECS: 201-279-3 UN: 3110 ADR: 5.2, |
Appearance | White Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 38 to 41 °C |
Titration Iodometric | ≥98.5 % |