Stampa…
1,3-Propylenediphosphonic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Propylenediphosphonic acid
30277.02 30277.04 30277.09
30277.02EA 65.3 EUR
30277.02 30277.04 30277.09
1,3-Propylenediphosphonic acid ≥98%
1,3-Propylenediphosphonic acid
Purity: 98+% CAS No.: 4671-82-3 Molecular Formula: [P(O)(OH)2CH2]2CH2 Formula Weight: 204.06 Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00050066
Formula: C₃H₁₀O₆P₂
Peso molecolare: 204,06 g/mol
Punto di fusione: 178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00050066
CAS Number: 4671-82-3