1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
N-(3-Aminopropyl)pyrrolidine, 3-(Pyrrolidin-1-yl)propan-1-amine
Purity: 97%
CAS No.: 23159-07-1
Molecular Formula: C7H16N2
Formula Weight: 128.22
Refractive Index: 1.4710
Boiling Point: 191-193°
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00014100
Formula:
C₇H₁₆N₂ Peso molecolare: 128,22 g/mol Punto di ebollizione: 191…193 °C Densità: 1,014 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014100 CAS Number: 23159-07-1 EINECS: 245-465-2 ADR: 8,III |