Stampa…
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-(3-Aminopropyl)pyrrolidine, 3-(Pyrrolidin-1-yl)propan-1-amine
368090050 368090250
ACRO368090050EA 62.6 EUR
ACRO368090050 ACRO368090250
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine 98%
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine
Formula: C₇H₁₆N₂
Peso molecolare: 128,22 g/mol
Punto di ebollizione: 191…193 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014100
CAS Number: 23159-07-1
EINECS: 245-465-2
UN: 2735
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %