1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 7154-73-6
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.4687
Odour: Amine-like
Boiling Point: 161°
Beilstein Reference: 102978
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00003182
Formula:
C₆H₁₄N₂ Punto di ebollizione: 161 °C Densità: 0,904 Flash Pt: 47 °C (116 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003182 CAS Number: 7154-73-6 EINECS: 230-509-5 ADR: 8,II |