Stampa…
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine, Pyrrolidinoethylamine
103700050 103700250 103701000
ACRO103700050EA 43.7 EUR
ACRO103700050 ACRO103700250 ACRO103701000
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine 99%
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
Formula: C₆H₁₄N₂
Peso molecolare: 114.19 g/mol
Punto di ebollizione: 66…70 °C (23 mmHg)
Densità: 0.9 g/cm³
Flash Pt: 47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003182
CAS Number: 7154-73-6
EINECS: 230-509-5
UN: 1993
ADR: 3 III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4677 to 1.4697 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %