Stampa…
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
H27489.03 H27489.06
H27489.03EA 96.9 EUR
H27489.03 H27489.06
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 3685-25-4 Molecular Formula: C7H13NO2 Formula Weight: 143.19 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00209953
Formula: C₇H₁₃NO₂
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00209953
CAS Number: 3685-25-4