Stampa…
Diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B22140.09 B22140.18
B22140.09EA 46 EUR
B22140.09 B22140.18
Diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate 95%
Diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate
Purity: 95% CAS No.: 3779-29-1 Molecular Formula: C10H16O4 Formula Weight: 200.24 Flash Point: 89°(192°F) Refractive Index: 1.4360 Boiling Point: 96-98°/8mm Beilstein Reference: 2050195 MDL No.: MFCD00019261
Formula: C₁₀H₁₆O₄
Peso molecolare: 200,24 g/mol
Punto di ebollizione: 96…98 °C (8 mmHg)
Densità: 1,050
Flash Pt: 89 °C (192 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019261
CAS Number: 3779-29-1
EINECS: 223-239-4