1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-(Trifluoromethylthio)bromobenzene, 4-Bromophenyl trifluoromethyl sulphide
Purity: 97%
CAS No.: 333-47-1
Molecular Formula: C7H4BrF3S
Formula Weight: 257.07
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5170
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 2361926
MDL No.: MFCD00040840
Formula:
C₇H₄BrF₃S Peso molecolare: 257,07 g/mol Punto di ebollizione: 199…200 °C Densità: 1,710 Flash Pt: 83 °C (181 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040840 CAS Number: 333-47-1 |