1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 1644-72-0
Molecular Formula: C7H4BrF3S
Formula Weight: 257.07
Refractive Index: 1.5125
Boiling Point: 92-94°/20mm
MDL No.: MFCD00236347
Formula:
C₇H₄BrF₃S Punto di ebollizione: 92…94 °C (20 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236347 CAS Number: 1644-72-0 |