Stampa…
2-Bromo-4-nitro(trifluoromethoxy)benzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-4-nitro-1-(trifluoromethoxy)benzene
H26173.03 H26173.06
H26173.03EA 35.7 EUR
H26173.03 H26173.06
2-Bromo-4-nitro(trifluoromethoxy)benzene ≥98%
2-Bromo-4-nitro(trifluoromethoxy)benzene
Purity: 98% CAS No.: 200958-40-3 Molecular Formula: C7H3BrF3NO3 Formula Weight: 286.00 Refractive Index: 1.508
Formula: C₇H₃BrF₃NO₃
Peso molecolare: 286,00 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973758
CAS Number: 200958-40-3
EINECS: None