Propyl decanoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 30673-60-0
Molecular Formula: CH3(CH2)8CO2CH2CH2CH3
Formula Weight: 214.35
Flash Point: 115°(239°F)
Boiling Point: 254°
MDL No.: MFCD00056329
Formula:
C₁₃H₂₆O₂ Punto di ebollizione: 254 °C Densità: 0,86 Flash Pt: 115 °C (239 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00056329 CAS Number: 30673-60-0 EINECS: 250-283-1 |