Stampa…
Decyl decanoate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
D1080-25ML D1080-500ML
TCIAD1080-25MLEA 36 EUR
TCIAD1080-25ML TCIAD1080-500ML
Decyl decanoate ≥95.0% (by GC)
Decyl decanoate
Formula: C₂₀H₄₀O₂
Punto di ebollizione: 159°C
Flash Pt: 140°C
MDL Number: MFCD00059280
CAS Number: 1654-86-0
EINECS: 216-729-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c1690c315cfc33240f846c1a7879cf786e88403&vid=9c1690c315cfc33240f846c1a7879cf786e88403&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %