Monoethyl succinate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ethyl hydrogen succinate, 4-Ethoxy-4-oxobutanoic acid, mono-Ethyl succinate
Purity: 95%
CAS No.: 1070-34-4
Molecular Formula: C6H10O4
Formula Weight: 146.14
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 248°
MDL No.: MFCD00053346
Formula:
C₆H₁₀O₄ Punto di ebollizione: 248 °C Densità: 1,141 Flash Pt: 113 °C (235 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00053346 CAS Number: 1070-34-4 EINECS: 213-973-3 |