5-Benzoylpentanoic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 4144-62-1
Molecular Formula: C12H14O3
Formula Weight: 206.24
Melting Point: 75-79°
Beilstein Reference: 1961325
Formula:
C₁₂H₁₄O₃ Punto di fusione: 75…79 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014380 CAS Number: 4144-62-1 |