D-tert-Leucine (H-D-Tle-OH) ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 26782-71-8
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Melting Point:
Formula:
C₆H₁₃NO₂ Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004265 CAS Number: 26782-71-8 |