Butamben (butyl-4-aminobenzoate) 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 94-25-7
Molecular Formula: C11H15NO2
Formula Weight: 193.25
Melting Point: 56-59°
Boiling Point: 174°/8mm
Merck Reference: 14,1512
MDL No.: MFCD00017112
Formula:
C₁₁H₁₅NO₂ Punto di ebollizione: 174 °C (8 mmHg) Punto di fusione: 56…59 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017112 CAS Number: 94-25-7 EINECS: 202-317-1 Merck Index: 14,1512 |