Isopropyl-4-aminobenzoate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 18144-43-9
Molecular Formula: C10H13NO2
Formula Weight: 179.21
MDL No.: MFCD00017108
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017108 CAS Number: 18144-43-9 |